Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 1540 CZK
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Bod tání: 84…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061269
CAS číslo: 67515-57-5