Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4371W-25G PC4371W-5G PC4371W-1G
APOSPC4371W-25GEA 5690 CZK
APOSPC4371W-25G APOSPC4371W-5G APOSPC4371W-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061150
CAS číslo: 207919-06-0