3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4371V-1G
PC4371V-25G
PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA
622
CZK
APOSPC4371V-1G
APOSPC4371V-25G
APOSPC4371V-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₈H₅F₄NO Bod tání: 115…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061149 CAS číslo: 207986-20-7 |