Tisk…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 1580 CZK
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Bod tání: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083555
CAS číslo: 144851-59-2