Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 7380 CZK
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061148
CAS číslo: 207919-05-9