Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 622 CZK
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061147
CAS číslo: 207853-64-3