Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 3940 CZK
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061146
CAS číslo: 207853-60-9