Tisk…
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371Q-25G PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA 1780 CZK
APOSPC4371Q-25G APOSPC4371Q-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061252
CAS číslo: 208173-24-4