Tisk…
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371P-25G PC4371P-5G PC4371P-100G
APOSPC4371P-25GEA 1780 CZK
APOSPC4371P-25G APOSPC4371P-5G APOSPC4371P-100G
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061251
CAS číslo: 208173-21-1