3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 3-Acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PC4371O-25G
PC4371O-50G
PC4371O-5G
APOSPC4371O-25GEA
4930
CZK
APOSPC4371O-25G
APOSPC4371O-50G
APOSPC4371O-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆F₄O MW: 206,1370 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061250 CAS číslo: 202664-54-8 |