Tisk…
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4371N-1G PC4371N-5G
APOSPC4371N-1GEA 622 CZK
APOSPC4371N-1G APOSPC4371N-5G
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Hustota: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061249
CAS číslo: 174013-29-7