Tisk…
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4371M-25G PC4371M-5G PC4371M-100G
APOSPC4371M-25GEA 4140 CZK
APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061248
CAS číslo: 202664-53-7