Tisk…
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371L-1G PC4371L-25G PC4371L-5G
APOSPC4371L-1GEA 910 CZK
APOSPC4371L-1G APOSPC4371L-25G APOSPC4371L-5G
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061247
CAS číslo: 122023-29-4