Tisk…
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371K-1G PC4371K-25G PC4371K-5G
APOSPC4371K-1GEA 622 CZK
APOSPC4371K-1G APOSPC4371K-25G APOSPC4371K-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061145
CAS číslo: 207853-63-2