Tisk…
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4371-100G PC4371-25G PC4371-5G
APOSPC4371-100GEA 8170 CZK
APOSPC4371-100G APOSPC4371-25G APOSPC4371-5G
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
3-Fluoro-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03412239
CAS číslo: 2369-13-3
EINECS: 219-130-6