Tisk…
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, α,α,α,4-Tetrafluoroanisole, 4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene
PC4370D-100G PC4370D-25G PC4370D-500G
APOSPC4370D-100GEA 1910 CZK
APOSPC4370D-100G APOSPC4370D-25G APOSPC4370D-500G
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Vzorec: C₇H₄F₄O
Bod varu: 106 °C
Hustota: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040835
CAS číslo: 352-67-0
EINECS: 206-523-2
UN: 1993
ADR: 3,II