ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC4366-1G
PC4366-25G
PC4366-5G
APOSPC4366-1GEA
417
CZK
APOSPC4366-1G
APOSPC4366-25G
APOSPC4366-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅ClF₂O MW: 190.5745 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03966888 CAS číslo: 51336-95-9 UN: 3261 ADR: 8 III |