Tisk…
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4365-1G PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA 2280 CZK
APOSPC4365-1G APOSPC4365-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂S
MW: 236.21 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236350
CAS číslo: 239080-04-7