Tisk…
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4363-5G PC4363-25G
APOSPC4363-5GEA 3200 CZK
APOSPC4363-5G APOSPC4363-25G
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₉H₁₈F₅NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038360
CAS číslo: 887267-07-4