N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-Phe(3,4-F)-OH, Boc-Phe(3,4-DiF)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
PC4360-10G
PC4360-1G
PC4360-5G
APOSPC4360-10GEA
22160
CZK
APOSPC4360-10G
APOSPC4360-1G
APOSPC4360-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine
Vzorec:
C₁₄H₁₇F₂NO₄ MW: 301.29 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672518 CAS číslo: 198474-90-7 |