Tisk…
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 2240 CZK
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Bod varu: 109 °C/1mmHg
Bod tání: 59…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196161
CAS číslo: 329-59-9