Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-Isopropyl 2-(((S)-(perfluorophenoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate
PC43513-100G
PC43513-500G
APOSPC43513-100GEA
2480
CZK
APOSPC43513-100G
APOSPC43513-500G
Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate 98%
Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate
Vzorec:
C₁₈H₁₇F₅NO₅ MW: 453,298 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22665799 CAS číslo: 1334513-02-8 |