Tisk…
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4349-25G PC4349-1G PC4349-5G PC4349-100G PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA 8200 CZK
APOSPC4349-25G APOSPC4349-1G APOSPC4349-5G APOSPC4349-100G APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₄F₆O
Bod varu: 65…67 °C/24mmHg
Hustota: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061275
CAS číslo: 721-37-9
UN: 1224
ADR: 3,III