Tisk…
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4342-500MG PC4342-5G PC4342-1G
APOSPC4342-500MGEA 0 CZK
APOSPC4342-500MG APOSPC4342-5G APOSPC4342-1G
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Vzorec: C₇H₉F₃O₂
Bod varu: 61 °C/48mmHg
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 30984-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III