Trifluorolactic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC4338-1G
PC4338-5G
APOSPC4338-1GEA
3150
CZK
APOSPC4338-1G
APOSPC4338-5G
Trifluorolactic acid 96%
Trifluorolactic acid
Vzorec:
C₃H₃F₃O₃ MW: 144,05 g/mol Bod varu: 157 °C/123mmHg Bod tání: 66…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051802 CAS číslo: 684-07-1 UN: 3261 ADR: 8,II |