Tisk…
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4333-1G PC4333-25G PC4333-5G
APOSPC4333-1GEA 622 CZK
APOSPC4333-1G APOSPC4333-25G APOSPC4333-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Bod varu: 72…74 °C/0,45mmHg
Bod tání: 52…60 °C
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862647
CAS číslo: 386704-12-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III