Tisk…

4-Fluorotoluene 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC4330-100G PC4330-500G
APOSPC4330-100GEA 1790 CZK
APOSPC4330-100G APOSPC4330-500G
4-Fluorotoluene 98+%
4-Fluorotoluene
Vzorec: C₇H₇F
Bod varu: 115…117 °C
Bod tání: –56 °C
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000358
CAS číslo: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR