Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 4470 CZK
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Bod varu: 90…94 °C/13mmHg
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190123
CAS číslo: 15996-78-8
UN: 2735
ADR: 8,III