Tisk…
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
PC4323-100G PC4323-25G PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA 7670 CZK
APOSPC4323-100G APOSPC4323-25G APOSPC4323-5G
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Vzorec: C₇H₅ClF₂
MW: 162.57
Bod varu: 27…29 °C/0.4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236218
CAS číslo: 698-80-6
UN: 1760
ADR: 8 III