Tisk…
3-Fluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Fluoro-3-methylbenzene
PC4320-100G PC4320-1KG PC4320-500G
APOSPC4320-100GEA 622 CZK
APOSPC4320-100G APOSPC4320-1KG APOSPC4320-500G
3-Fluorotoluene 99%
3-Fluorotoluene
Intermediate for the production of Ciprofloxacin.
Vzorec: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Bod varu: 114…116 °C
Bod tání: –87 °C
Hustota: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000339
CAS číslo: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
UN: 2388
ADR: 3,II