Tisk…
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4319-1G PC4319-5G
APOSPC4319-1GEA 1780 CZK
APOSPC4319-1G APOSPC4319-5G
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Vzorec: C₆HClF₄
Bod varu: 125…126,5 °C/738mmHg
Hustota: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012237
CAS číslo: 1835-61-6
UN: 1993
ADR: 3,III