Tisk…
Pentafluorophenyl methacrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4318-1G PC4318-5G
APOSPC4318-1GEA 1410 CZK
APOSPC4318-1G APOSPC4318-5G
Pentafluorophenyl methacrylate
Pentafluorophenyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₅F₅O₂
Bod varu: 71 °C/2mmHg
Hustota: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042332
CAS číslo: 13642-97-2