Tisk…
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4312-10G PC4312-1G PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA 1410 CZK
APOSPC4312-10G APOSPC4312-1G APOSPC4312-5G
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Bod varu: 197…199 °C
Hustota: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041005
CAS číslo: 148438-00-0