Tisk…
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4311-25G PC4311-5G PC4311-100G
APOSPC4311-25GEA 827 CZK
APOSPC4311-25G APOSPC4311-5G APOSPC4311-100G
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide 95%
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₃H₄F₃NO
Bod varu: 156…157 °C
Bod tání: 49…51 °C
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009670
CAS číslo: 815-06-5