Tisk…
2-Fluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
PC4310-1KG PC4310-250G PC4310-5KG
APOSPC4310-1KGEA 4370 CZK
APOSPC4310-1KG APOSPC4310-250G APOSPC4310-5KG
2-Fluorotoluene 99%
2-Fluorotoluene
Vzorec: C₇H₇F
MW: 110.13
Bod varu: 113…114 °C
Bod tání: –62 °C
Hustota: 1.001 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000322
CAS číslo: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207