Tisk…
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,5-Trifluorobromobenzene
PC4309-5G PC4309-100G PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA 622 CZK
APOSPC4309-5G APOSPC4309-100G APOSPC4309-25G
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Bod varu: 143 °C
Hustota: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012232
CAS číslo: 133739-70-5
UN: 1993
ADR: 3,III