Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4308-25G
APOSPC4308-25GEA 2730 CZK
APOSPC4308-25G
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 95%
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Bod varu: 222 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236215
CAS číslo: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8,II