Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC4307-10G PC4307-1G PC4307-5G PC4307-25G
APOSPC4307-10GEA 3020 CZK
APOSPC4307-10G APOSPC4307-1G APOSPC4307-5G APOSPC4307-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03
Bod varu: 197
Bod tání: 25…27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236289
CAS číslo: 213203-65-7
UN: 3261
ADR: 8 II