Tisk…
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC430583-1G PC430583-250MG PC430583-2.5G PC430583-5G
APOSPC430583-1GEA 12500 CZK
APOSPC430583-1G APOSPC430583-250MG APOSPC430583-2.5G APOSPC430583-5G
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663529
CAS číslo: 133687-93-1