Tisk…
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430532-1G PC430532-250MG
APOSPC430532-1GEA 2900 CZK
APOSPC430532-1G APOSPC430532-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Vzorec: C₁₀H₇F₃OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840966
CAS číslo: 863118-46-1