Tisk…
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium trifluoro((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)borate
PC430511-1G PC430511-25G PC430511-5G
APOSPC430511-1GEA 1080 CZK
APOSPC430511-1G APOSPC430511-25G APOSPC430511-5G
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₃BF₃KN₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD10700160
CAS číslo: 1015484-22-6