Tisk…
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC430508-1G PC430508-5G
APOSPC430508-1GEA 3150 CZK
APOSPC430508-1G APOSPC430508-5G
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Vzorec: C₅H₁₀BF₃KNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566512
CAS číslo: 936329-94-1