Tisk…
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4305-1G PC4305-25G PC4305-5G
APOSPC4305-1GEA 622 CZK
APOSPC4305-1G APOSPC4305-25G APOSPC4305-5G
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236231
CAS číslo: 177842-14-7
UN: 2735
ADR: 8,III