Tisk…
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-Fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine
PC430313-250MG PC430313-1G
APOSPC430313-250MGEA 3150 CZK
APOSPC430313-250MG APOSPC430313-1G
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062513
CAS číslo: 614730-97-1