Tisk…
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4303-5G PC4303-25G PC4303-100G
APOSPC4303-5GEA 1080 CZK
APOSPC4303-5G APOSPC4303-25G APOSPC4303-100G
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
MW: 174.15
Bod tání: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236226
CAS číslo: 72768-94-6