Tisk…
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4302-1G PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA 622 CZK
APOSPC4302-1G APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052908
CAS číslo: 1692-79-1