Tisk…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC430005-250MG PC430005-1G
APOSPC430005-250MGEA 1700 CZK
APOSPC430005-250MG APOSPC430005-1G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrClFO
MW: 225.44 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849932
CAS číslo: 1233026-52-2