Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430001-25G PC430001-5G
APOSPC430001-25GEA 4440 CZK
APOSPC430001-25G APOSPC430001-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458245
CAS číslo: 415965-24-1