Tisk…
4-Fluorothiophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 2480 CZK
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorothiophenol 98%
4-Fluorothiophenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Vzorec: C₆H₅FS
Bod varu: 168…172 °C
Hustota: 1,203 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004846
CAS číslo: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1+3,II