Tisk…
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4288-1G PC4288-5G
APOSPC4288-1GEA 622 CZK
APOSPC4288-1G APOSPC4288-5G
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃CeF₉O₉S₃
MW: 587.33
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093899
CAS číslo: 76089-77-5